Tlačiť
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-N-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]amine
OR5210-1G OR5210-250MG
APOSOR5210-1GEA 300.04 EUR
APOSOR5210-1G APOSOR5210-250MG
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738964
Číslo CAS: 144163-81-5
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III