Tlačiť
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5208-1G OR5208-250MG OR5208-5G
APOSOR5208-1GEA 420.19 EUR
APOSOR5208-1G APOSOR5208-250MG APOSOR5208-5G
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₁N₃
Mw: 219.326 g/mol
Teplota varu: 122 °C (0.1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09065001
Číslo CAS: 915707-56-1
OSN: 2735
ADR: 8 III