Tlačiť
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dichloro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dichlorosalicylate
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 291.61 EUR
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₃
Mw: 221.037 g/mol
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464939
Číslo CAS: 7606-87-3