Tlačiť
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodopyrimidine, 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodo-1,3-diazine
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 135.39 EUR
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Vzorec: C₆H₉IN₄
Mw: 264.067 g/mol
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11655943
Číslo CAS: 514854-13-8