Tlačiť
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Formylphenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 256.32 EUR
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
Mw: 206.238 g/mol
Teplota tavenia: 95…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064964
Číslo CAS: 215460-40-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III