Tlačiť
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Methoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR52032-10G OR52032-1G OR52032-5G
APOSOR52032-10GEA 911.28 EUR
APOSOR52032-10G APOSOR52032-1G APOSOR52032-5G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂S
Mw: 196.266 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06654963
Číslo CAS: 91489-09-7