Tlačiť
3-Isobutylglutaric acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Isobutylpentanedioic acid
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 53.35 EUR
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Teplota tavenia: 52…55 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD15529751
Číslo CAS: 75143-89-4