Tlačiť
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Amino-3-methylphenyl)methanol
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 614.46 EUR
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.179 g/mol
Teplota tavenia: 67…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075027
Číslo CAS: 57772-50-6