Tlačiť
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G OR51813-250MG OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA 328.46 EUR
APOSOR51813-1G APOSOR51813-250MG APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉IO
Mw: 248.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18397812
Číslo CAS: 1261794-19-7