Tlačiť
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51786-1G OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA 67.39 EUR
APOSOR51786-1G APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09953181
Číslo CAS: 6485-45-6
OSN: 1760
ADR: 8,III