Tlačiť
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Aminomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, (5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 249.15 EUR
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈N₂O·ClH
Mw: 160.601 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17214179
Číslo CAS: 1276056-66-6