Tlačiť
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR51558-1G OR51558-250MG
APOSOR51558-1GEA 911.28 EUR
APOSOR51558-1G APOSOR51558-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₄H₆BrN₃
Mw: 176.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32689344
Číslo CAS: 2514952-93-1