Tlačiť
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR51187-1G OR51187-250MG
APOSOR51187-1GEA 84.52 EUR
APOSOR51187-1G APOSOR51187-250MG
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.592 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD13189670
Číslo CAS: 1125632-11-2