Tlačiť
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 161.83 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Mw: 243.097 g/mol
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783030
Číslo CAS: 7398-42-7
OSN: 1759
ADR: 8 III