Tlačiť
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR500038-1G OR500038-250MG
APOSOR500038-1GEA 130.98 EUR
APOSOR500038-1G APOSOR500038-250MG
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Mw: 225.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22548037
Číslo CAS: 1375301-90-8