Tlačiť
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR500028-1G OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA 374.25 EUR
APOSOR500028-1G APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₆BrClN₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30502621
Číslo CAS: 2068151-92-6