Tlačiť
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR500020-1G OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA 54.95 EUR
APOSOR500020-1G APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00489773
Číslo CAS: 38275-42-2