Tlačiť
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 176.25 EUR
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Mw: 206.468 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17014484
Číslo CAS: 1211529-34-8