Tlačiť
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 146.01 EUR
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08753704
Číslo CAS: 99585-09-8