Tlačiť
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 24.91 EUR
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Mw: 263.516 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01793848
Číslo CAS: 111841-05-5