Tlačiť
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, β-D-Glucopyranosyl azide tetraacetate
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 357 EUR
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O₉
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216966
Číslo CAS: 13992-25-1