Tlačiť
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 374.25 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Vzorec: C₇H₉N₃O₃S
Teplota tavenia: 228…231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665741
Číslo CAS: 100524-19-4