Tlačiť
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-4-(carboxymethyl)guaiacol, 5-Bromo-4-(carboxymethyl)-2-methoxyphenol
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 238.73 EUR
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₄
Mw: 261.069 g/mol
Teplota tavenia: 174…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079715
Číslo CAS: 181517-98-6