Tlačiť
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 24.95 EUR
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Mw: 242.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016507
Číslo CAS: 85-57-4
EINECS: 201-616-4