Tlačiť
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR48273-1G OR48273-250MG OR48273-5G
APOSOR48273-1GEA 208.58 EUR
APOSOR48273-1G APOSOR48273-250MG APOSOR48273-5G
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Teplota tavenia: 61…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07783823
Číslo CAS: 141113-98-6
OSN: 3261
ADR: 8,III