Tlačiť
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 655.44 EUR
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₅BrClNO
Mw: 222.467 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27942409
Číslo CAS: 1232505-77-9