Tlačiť
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 237.13 EUR
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₂H₈BrN₃O
Mw: 290.115 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07381956
Číslo CAS: 1275259-26-1