Tlačiť
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480883-1G OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA 387.48 EUR
APOSOR480883-1G APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Mw: 177.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09040306
Číslo CAS: 2644-82-8