Tlačiť
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480841-1G OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA 283.6 EUR
APOSOR480841-1G APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
Mw: 226.027 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261037
Číslo CAS: 453566-14-8