Tlačiť
Oxepane-2,7-dione 92%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR480837-1G OR480837-5G
APOSOR480837-1GEA 0 EUR
APOSOR480837-1G APOSOR480837-5G
Oxepane-2,7-dione 92%
Oxepane-2,7-dione
Vzorec: C₆H₈O₃
Teplota tavenia: 22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01593588
Číslo CAS: 2035-75-8