Tlačiť
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR480735-1G OR480735-5G
APOSOR480735-1GEA 194.67 EUR
APOSOR480735-1G APOSOR480735-5G
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.135 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11227183
Číslo CAS: 38076-77-6