Tlačiť
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480471-1G OR480471-500MG
APOSOR480471-1GEA 513.92 EUR
APOSOR480471-1G APOSOR480471-500MG
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Mw: 195.215 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02662436
Číslo CAS: 1024613-61-3