Tlačiť
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480456-2G OR480456-5G
APOSOR480456-2GEA 296.82 EUR
APOSOR480456-2G APOSOR480456-5G
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
Mw: 256.514 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04966782
Číslo CAS: 1031790-97-2