Tlačiť
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 194.67 EUR
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₃
Mw: 215.634 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02662433
Číslo CAS: 53091-63-7