Tlačiť
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 194.67 EUR
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₅
Mw: 241.241 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02662391
Číslo CAS: 318270-07-4