Tlačiť
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Piperazin-1-yl)benzo[d]oxazole
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 1167.27 EUR
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04035522
Číslo CAS: 111628-39-8