Tlačiť
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR480284-1G OR480284-250MG OR480284-5G
APOSOR480284-1GEA 517.45 EUR
APOSOR480284-1G APOSOR480284-250MG APOSOR480284-5G
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21604745
Číslo CAS: 68240-43-7