Tlačiť
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480278-100MG OR480278-1G OR480278-500MG
APOSOR480278-100MGEA 173.84 EUR
APOSOR480278-100MG APOSOR480278-1G APOSOR480278-500MG
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₉ClO₃S
Mw: 256.705 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12402643
Číslo CAS: 56875-59-3