Tlačiť
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480247-1G OR480247-250MG OR480247-500MG
APOSOR480247-1GEA 518.65 EUR
APOSOR480247-1G APOSOR480247-250MG APOSOR480247-500MG
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate
Vzorec: C₇H₁₃NO·ClH·H₂O
Teplota varu: 60…62 °C (5 mm Hg)
Hustota: 0,9574 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD28024660
OSN: 1993
ADR: 3,III