Tlačiť
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (1,3,4-Oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR480234-1G OR480234-250MG OR480234-500MG OR480234-100MG
APOSOR480234-1GEA 0 EUR
APOSOR480234-1G APOSOR480234-250MG APOSOR480234-500MG APOSOR480234-100MG
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₅N₃O·ClH
Mw: 135.552 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185270
Číslo CAS: 1383788-35-9