Tlačiť
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-5-chloropyridine-4-carboxaldehyde
OR47896-1G OR47896-250MG OR47896-5G
APOSOR47896-1GEA 216.21 EUR
APOSOR47896-1G APOSOR47896-250MG APOSOR47896-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃BrClNO
Mw: 220.451 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09907898
Číslo CAS: 921630-14-0