Tlačiť
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Butyronitrile diethyl malonate
OR47892-1G OR47892-5G
APOSOR47892-1GEA 24.91 EUR
APOSOR47892-1G APOSOR47892-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄
Mw: 227.257 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07357261
Číslo CAS: 63972-18-9