Tlačiť
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR47861-1G OR47861-250MG
APOSOR47861-1GEA 132.77 EUR
APOSOR47861-1G APOSOR47861-250MG
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Mw: 162.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09745178
Číslo CAS: 74192-47-5