Tlačiť
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-bromo-2-(ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 3-amino-5-bromopicolinate
OR47833-250MG OR47833-1G
APOSOR47833-250MGEA 169.84 EUR
APOSOR47833-250MG APOSOR47833-1G
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
Mw: 245.073 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10566234
Číslo CAS: 1334405-60-5