Tlačiť
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR475186-1G OR475186-250MG
APOSOR475186-1GEA 356.5 EUR
APOSOR475186-1G APOSOR475186-250MG
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₂
Mw: 200.622 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200419
Číslo CAS: 2407349-24-8