Tlačiť
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 356.5 EUR
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
Mw: 245.073 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200418
Číslo CAS: 2407349-25-9