Tlačiť
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471725-1G OR471725-250MG
APOSOR471725-1GEA 1840.98 EUR
APOSOR471725-1G APOSOR471725-250MG
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Mw: 142.242 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09264178
Číslo CAS: 807319-94-4