Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471711-1G
OR471711-250MG
APOSOR471711-1GEA
903.33
EUR
APOSOR471711-1G
APOSOR471711-250MG
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate
Vzorec:
C₁₂H₂₀O₃ Mw: 212.285 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD31695762 Číslo CAS: 1923824-52-5 |