Tlačiť
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)-2-nitrobenzoic acid
OR471691-10G OR471691-1G OR471691-5G
APOSOR471691-10GEA 127.96 EUR
APOSOR471691-10G APOSOR471691-1G APOSOR471691-5G
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₁₆H₁₅NO₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28144964
Číslo CAS: 1643979-88-7