Tlačiť
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471567-1G OR471567-250MG OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA 639.7 EUR
APOSOR471567-1G APOSOR471567-250MG APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Mw: 263.516 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11557543
Číslo CAS: 203573-07-3